Merck
803227
Sigma-Aldrich
Sulfo-MBS(间马来酰亚胺苯甲酰基-N-羟基磺基琥珀酰亚胺酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H9O9N2NaS
CAS号:
分子量:
416.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥80%
形狀
powder
分子量
416.3
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存條件
desiccated
溶解度
water: soluble
官能基
maleimide
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C1=CC(N2C(C=CC2=O)=O)=CC=C1)ON3C(C(S(=O)([O-])=O)CC3=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C15H10N2O9S.Na/c18-11-4-5-12(19)16(11)9-3-1-2-8(6-9)15(22)26-17-13(20)7-10(14(17)21)27(23,24)25;/h1-6,10H,7H2,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LKUULGDICDGFIQ-UHFFFAOYSA-M
一般說明
MBS 及其水溶性类似物 Sulfo-MBS 是异双功能交联剂,含有 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS) 酯和马来酰亚胺基团,可实现含胺和巯基分子的共价结合。NHS 酯在 pH 7-9 时与伯胺反应形成酰胺键,而马来酰亚胺在 pH 6.5-7.5 时与巯基反应形成稳定的硫醚键。在水溶液中,NHS 酯的水解降解是一种竞争反应,其速率随着 pH 值的增加而增加。马来酰亚胺基团比 NHS-酯基团更稳定,但会缓慢水解,并且在 pH 值 >7.5 时也会失去其对巯基的反应特异性。由于这些原因,涉及这些交联剂的缀合实验通常在 pH 7.2-7.5 下进行,NHS-酯(胺靶向)反应在马来酰亚胺(巯基靶向)反应之前或同时完成。
特點和優勢
  • 反应基团:磺基-NHS 酯和马来酰亚胺
  • 对以下分子具有反应性:氨基和巯基
  • 不可切割
  • 水溶性(与 MBS 相比)
  • 膜不可渗透,可进行细胞表面标记
注意
本产品对湿气敏感。小瓶包装在可重新密封的袋子中,并带有干燥剂,以减少暴露于湿气。冷藏后,在打开前将小瓶平衡至室温,以减少小瓶内的冷凝。制备新鲜的溶液。不推荐储存原液。使用后,将小瓶放回可重新密封的袋子中。关闭袋子并将产品存放在推荐的温度下。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Antinuclear antibodies in the investigation of rheumatic diseases.
M J Fritzler
Bulletin on the rheumatic diseases, 35(6), 1-10 (1985-01-01)