Merck
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
别名:
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$185.00
$185.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$185.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5F3O
CAS号:
分子量:
114.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$185.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95%
表单
liquid
旋光性
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
官能团
fluoro
hydroxyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
InChI key
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
64.4 °F
闪点(°C)
18 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)