Merck
776165
Sigma-Aldrich
1-溴-2-(三氟甲氧基)乙烷
别名:
2-溴乙基三氟甲醚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$266.00
$266.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$266.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4BrF3O
CAS号:
分子量:
192.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$266.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
折射率
n20/D 1.367
密度
1.674 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
InChI key
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)