Merck
639842
Sigma-Aldrich
1-溴-2-(2-甲氧基乙氧基)乙烷
95%
别名:
1-(2-溴乙氧基)-2-甲氧基乙烷, 1-溴-2-[1-[2-(甲氧基)乙基]氧基]乙烷, 1-溴-3,6-二氧杂庚烷, 2-(2′-甲氧基乙氧基)乙基溴, 2-(2-甲氧基乙氧基)乙基溴, 2-溴乙基-2-甲氧基乙基醚, 7-溴-2,5-二氧杂庚烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$427.00
50 G
$1,920.00
$427.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$427.00
50 G
$1,920.00
About This Item
线性分子式:
CH3(OCH2CH2)2Br
CAS号:
分子量:
183.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$427.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
沸点
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
ether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
InChI key
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
1-溴-2-(2-甲氧基乙氧基)乙烷可用于合成1,4-二酮-3,6-二苯基吡咯并[3,4-c]吡咯(DPP)衍生物,这些衍生物可作为用于双光子激发荧光显微镜的稳定有效的颜料。[1] 它也可用于合成方酸染料,该染料对锌阳离子表现出选择性的荧光反应。[2]
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.9 °F - closed cup
闪点(°C)
68.3 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
"Design and synthesis of a squaraine based near-infrared fluorescent probe for the ratiometric detection of Zn 2+ ions"
Huang Y, et al.
Dyes and Pigments, 99(03), 699- 704 (2013)
"Water-soluble diketopyrrolopyrrole derivatives for two-photon excited fluorescence microscopy"
Ftouni H, et al.
Dyes and Pigments, 97(01), 77-83 (2013)
Questions
  1. Ist dieses Produkt mit Na2CO3 stabilisiert?
    1 answer
    1. This product does not contain stabilizer.