Merck
75920
Sigma-Aldrich
OXONE® 四丁基铵盐
technical, ~1.6% active oxygen basis
别名:
四丁基铵 OXONE®, 四丁基铵过硫酸三聚盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
Beilstein:
5199887
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
~1.6% (active oxygen)
mp
144-146 °C
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/5C16H36N.2H2O5S.2H2O4S/c5*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h5*5-16H2,1-4H3;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI 密鑰
IGMBKNUVZFAHJM-UHFFFAOYSA-I
應用
Reagent for:
  • Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines catalyzed by manganese(III) Schiff Base complexes
  • Epoxidation of alkenes
  • Oxidation of sulfides and olefins
  • Oxidation of alcohols
  • Oxidation of aromatic amines for synthesis of azoxy arenes
其他說明
形成的 Oxone 特别适合于 CH2Cl2 中敏感化合物的氧化反应;由醇和 THF 通过自由基偶联反应制备 2-四氢呋喃基醚的试剂
法律資訊
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
B.M. Trost et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 532-532 (1988)
J.C. Jung et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3581-3581 (1993)
R. Annunziata et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 1901-1901 (1990)
R. Cosstick et al.
Tetrahedron Letters, 30, 4693-4693 (1989)