About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2
CAS号:
分子量:
173.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
45-50 °C
SMILES字符串
Cc1ccnc(Br)n1
InChI
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI key
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3