Merck
734764
Sigma-Aldrich
5-氯吡啶-2-硫醇
95%
别名:
5-Chloro-2-mercaptopyridine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$199.00
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$199.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4ClNS
CAS号:
分子量:
145.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
187-192 °C
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Sc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
FNXPASNYGUMVGZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)