Merck
753114
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
别名:
tBuXPhos Au(MeCN)SbF6, tert-Butyl XPhos Au(MeCN)SbF6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H48AuF6NPSb
分子量:
898.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
表单
solid
反应适用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
252-258 °C
SMILES字符串
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;1-2-3;;;;;;;;/h13-21H,1-12H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
PYTYQNZDJXLXIE-UHFFFAOYSA-H
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)