Merck
742821
Sigma-Aldrich
N-甲基双[(三氟甲基)磺酰]酰亚胺
≥90.0% (GC)
别名:
1,1,1-三氟-N-甲基-N-[(三氟甲基)磺酰]甲烷磺酰胺, N,N-双(三氟甲磺酰)甲胺, N-甲基-双(三氟甲烷磺酰亚胺)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$233.00
$233.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$233.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3F6NO4S2
分子量:
295.18
Beilstein:
4495318
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$233.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥90.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.365-1.367
适用性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
官能团
amine
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F6NO4S2/c1-10(15(11,12)2(4,5)6)16(13,14)3(7,8)9/h1H3
InChI key
LMLOOYLJVCUWCD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Direct methylation and trifluoroethylation of imidazole and pyridine derivatives.
Zhang, J., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2334-2335 (2003)