主要文件
736473
Sigma-Aldrich
胶态银溶液
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity ~ 7 μΩ-cm, for printing on ITO films
别名:
Silverjet DGP-40TE-20C, 银墨水
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$514.00
$514.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$514.00
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$514.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
描述
surface tension 35 - 40 dyn/cm
表单
dispersion
nanoparticle
浓度
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
折射率
n20/D 1.333
粒径
≤50 nm
粘度
10-18 cP
密度
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
银是一种良好的导体,具有抗氧化性。它可用于印刷导线和可打印墨水(基于银纳米粒子)。纳米银的其他大规模应用包括太阳能电池金属化、薄膜电子设备、传感器和催化剂等。
固化温度:180-200 °C
推荐基质:ITO膜、陶瓷层
推荐清洗溶剂:极性溶剂:乙醇、IPA等
法律信息
ANP公司产品。
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Comparative Study of Loading of Anodic Porous Alumina with Silver Nanoparticles Using Different Method.
Thorat S, et al.
Materials, 6, 206-216 (2013)
商品
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
喷墨印刷是印刷电子行业中尤为关键的一项使能技术。本文讨论了喷墨印刷技术的分类、材料(油墨、基材)有关的各个相关方面以及相应的预处理和后处理步骤。
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
新兴的印刷电子领域需要一套功能材料以供使用,包括可弯曲的和大面积的显示器、无线射频识别标签、便携式能量收集和存储、生物医学和环境传感器阵列5,6 和逻辑电路。
查看所有结果