732176
别名:
(5-Fluoropyridin-3-yl)amine, 3-Amino-5-fluoropyridine, 5-Fluoropyridin-3-amine
1 of 10
Sigma-Aldrich
668516
(S)-(+)-3,3-二甲基-2-丁胺
17380
双(四亚甲基)氟代甲酰胺六氟磷酸
498270
1-氯-N,N,2-三甲基-1-丙烯胺
09658
N,N,N′,N′-四甲基氯甲脒六氟磷酸盐
709336
N-甲基-1-吡啶-2-甲胺
765880
4-氨基-2-(三氟甲基)吡啶
A65204
2-吡啶甲基胺
180076
β-甲基苯乙胺
714593
5-氨基-2-氟吡啶
518689
2-氨基-5-氟吡啶
solid
85-89 °C
fluoro
Nc1cncc(F)c1
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?