Merck
714593
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-氟吡啶
97%
别名:
6-氟-3-吡啶胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5FN2
CAS号:
分子量:
112.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
87-91 °C
SMILES 字串
Nc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
InChI 密鑰
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3