Merck
731056
Sigma-Aldrich
6-氨基-3-溴-4-氯吡唑[3,4-d]嘧啶
95%
别名:
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrClN5
分子量:
248.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
powder
mp
267-273 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1nc(Cl)c2c(Br)n[nH]c2n1
InChI
1S/C5H3BrClN5/c6-2-1-3(7)9-5(8)10-4(1)12-11-2/h(H3,8,9,10,11,12)
InChI key
QOWUSMIVHAPTKO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)