化驗
95%
形狀
solid
mp
101-106 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
InChI 密鑰
OBVYONPVHIOJJZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges