Merck
646938
Sigma-Aldrich
N-(4-戊炔基)酞酰亚胺
97%
别名:
1-苯二酰亚氨基-4-戊炔, 5-苯二酰亚氨基-1-戊炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H11NO2
CAS号:
分子量:
213.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
87-91 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
InChI 密鑰
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves