Merck
72251
Sigma-Aldrich
碱式碳酸镍(II) 水合物
purum p.a., 48-50% Ni basis (KT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品72251,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
等级
purum p.a.
表单
powder
浓度
48-50% Ni (KT)
痕量阳离子
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
InChI key
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)