Merck
72248
Sigma-Aldrich
碱式碳酸镍(II) 水合物
technical, ~46% Ni basis (KT)
别名:
Basic nickel carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
形狀
powder
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
濃度
~46% Ni (KT)
雜質
~5% sodium sulfate
SMILES 字串
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
InChI 密鑰
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges