主要文件
Z552879
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 14/20
别名:
bubblers, scientific bubblers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$223.00
$223.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$223.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$223.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS14/20
容量
5-7 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Excellent from closing off reaction vessel from the atmosphere. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)