Merck
721689
Sigma-Aldrich
5-2,4-环戊二烯-1-基)[(1,2,3-η)-1-苯基-2-丙烯基]-钯
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$185.00
$185.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$185.00
About This Item
线性分子式:
Pd(η5-C5H5)(η3-1-PhC3H4)
分子量:
288.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$185.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
solid
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
45-47 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Pd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/C9H9.C5H5.Pd/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;1-2-4-5-3-1;/h2-8H,1H2;1-5H;
InChI key
STDKYMKMBSTDJK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
闪点(°F)
118.0 °F - closed cup
闪点(°C)
47.8 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)