Merck
720216
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-硝基苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO4
CAS号:
分子量:
195.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
132-136 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1c(CC(O)=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)