Merck
716588
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲基嘧啶-4-羧酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$79.10
$79.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$79.10
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClN2O2
CAS号:
分子量:
186.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$79.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
108-113 °C
官能团
chloro
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-3-5(6(11)12-2)10-7(8)9-4/h3H,1-2H3
InChI key
ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)