Merck
717797
Sigma-Aldrich
6-氨基-2-苯并噁唑酮
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$95.60
$95.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$95.60
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O2
CAS号:
分子量:
150.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$95.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
204-209 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H6N2O2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI key
STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)