Merck
653470
Sigma-Aldrich
6-羟基-2-苯并噁唑啉酮
97%
别名:
6-羟基-2(3H)-苯并噁唑酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$111.00
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$111.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NO3
CAS号:
分子量:
151.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
InChI key
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)