Merck
717096
Sigma-Aldrich
7-氨基吲唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N3
CAS号:
分子量:
133.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
157-163 °C
SMILES 字串
Nc1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
OTFFCAGPSWJBDK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)