Merck
JKA5023
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
别名:
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$745.00
$745.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$745.00
About This Item
线性分子式:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
$745.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
Acrylate-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
形狀
solid
分子量
average Mn 5,000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)