Merck
716782
Sigma-Aldrich
N-((二异丙基氨基)亚甲基)-N-二异丙基四氟硼酸铵
97%
别名:
双-(二异丙基氨基)甲基四氟硼酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H29BF4N2
分子量:
300.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
mp
280-284 °C
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.CC(C)N(\C=[N+](\C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H29N2.BF4/c1-10(2)14(11(3)4)9-15(12(5)6)13(7)8;2-1(3,4)5/h9-13H,1-8H3;/q+1;-1
InChI key
PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for cross-coupling reactions
法律信息
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bhartesh Dhudshia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 6(6), 668-670 (2006-02-01)
Acyclic diaminocarbenes are found to be useful ligands for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Heck cross-coupling reactions of aryl/alkenyl bromides and chlorides.