Merck
710318
Sigma-Aldrich
环丁基溴化锌
0.5 M in THF
别名:
Cyclobutylzinc(II) bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7BrZn
分子量:
200.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
0.5 M in THF
密度
0.984 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup