Merck
497606
Sigma-Aldrich
1-金刚烷溴化锌 溶液
0.5 M in THF
别名:
Bromotricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylzinc
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$387.00
$387.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 ML
$387.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15BrZn
分子量:
280.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$387.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.97 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Zn]C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h7-9H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-;;
InChI key
PUGQCSQHCXILTB-IQJVJNHNSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)