Merck
526797
Sigma-Aldrich
环丙基溴化镁 溶液
0.5 M in THF
别名:
Bromocyclopropylmagnesium
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$472.00
800 ML
$2,910.00
$472.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$472.00
800 ML
$2,910.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5BrMg
CAS号:
分子量:
145.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$472.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C
密度
0.968 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
环丙基溴化镁溶液已被用于可应用作为制备氨基丙基茚关键步骤的Grignard反应中,而氨基丙基茚则是Grundmann酮的一种化学型氧化角鲨烯环化酶(OSC)抑制剂。[1]它可与硼酸三甲酯反应以形成环丙基硼酸,其可通过与不同的芳基和杂芳基溴化物发生铃木型偶联反应以形成环丙基加合物。[2]
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.22 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aminopropylindenes derived from Grundmann's ketone as a novel chemotype of oxidosqualene cyclase inhibitors.
Lange S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 63, 758-764 (2013)
Cyclopropylboronic acid: synthesis and Suzuki cross-coupling reactions.
Wallace D, et al.
Tetrahedron, 43(39), 6987-6990 (2002)