Merck
707260
Sigma-Aldrich
3-溴-2-碘喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$105.00
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$105.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrIN
分子量:
333.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
117-123 °C
官能基
bromo
iodo
SMILES 字串
Brc1cc2ccccc2nc1I
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
InChI 密鑰
JOMFAVRBFOBWQA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)