Merck
705209
Sigma-Aldrich
1-甲基黄嘌呤-甲基-13C,d3
98 atom %, ≥97% (CP)
别名:
2,6-二羟基-1-甲基嘌呤-甲基-13C, d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5D3H3N4O2
分子量:
170.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
产品705209是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
 13C
 D
98 atom %
方案
≥97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
质量偏移
M+4
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
InChI key
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)