Merck
702986
Sigma-Aldrich
3-溴-5-硝基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrNO3
分子量:
230.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
101-106 °C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)9(11)12/h1-4H
InChI key
OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)