Merck
69874
Sigma-Aldrich
氟化钼(VI)
≥99.9%
别名:
六氟化钼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MoF6
CAS号:
分子量:
209.93
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.9%
沸点
37 °C (lit.)
mp
17.5 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
F[Mo](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Mo/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI key
RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)