Merck
692891
Sigma-Aldrich
5-溴-2-(甲硫基)吡啶
97%
别名:
5-溴-2-(甲磺胺基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrNS
CAS号:
分子量:
204.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
36-41 °C
官能团
bromo
thioether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CSc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
InChI key
CFBYLVDSPYTKPR-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)