Merck
710849
Sigma-Aldrich
3-氨基吡啶-4-羧酸
95%
别名:
3-氨基异烟酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$24.60
$24.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$24.60
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O2
CAS号:
分子量:
138.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$24.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
solid
mp
305-310 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
Nc1cnccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChI key
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)