Merck
692875
Sigma-Aldrich
铝镍钴合金
alloy 5, disc, size 13 mm × 6 mm
别名:
AlNiCo
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352311
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
disc
组成
Aluminum, 7.5-8.7 wt. %
Cobalt, 23.5-25 wt. %
Copper, 2-3.5 wt. %
Iron, 45.3-52.9 wt. %
Nickel, 12.5-15.5 wt. %
Silicon, 1.5 wt. %
Titanium, 0.15-0.5 wt. %
尺寸
13 mm × 6 mm
SMILES字符串
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
InChI key
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
磁参数/特性:
• 最大磁能积 (BH):40kJ/m3 (5.0MGsOe)
• 剩余磁感应强度 (Br):1.25T (12.5kGs)
• 矫顽磁力 (Hc):48kA/m (0.60kOe)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.