Merck
687847
Sigma-Aldrich
喹喔啉 N-氧化物
97%
别名:
喹喔啉-1-氧化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$282.00
$282.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$282.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O
CAS号:
分子量:
146.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$282.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
powder
mp
121-125 °C
SMILES字符串
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChI key
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
应用
钯催化的直接芳基化反应中的偶联配偶体。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)