Merck
682713
Sigma-Aldrich
3-硝基苯硼酸 L-酒石酸酯
1.0 M in THF
别名:
2-(3-硝基苯基)-1,3,2-二氧杂戊硼烷-4R,5R-二甲酸, L-TarB-NO2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8BNO8
分子量:
280.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
表单
liquid
旋光性
[α]22/D +9.0°, neat
浓度
1.0 M in THF
折射率
n20/D 1.4508
密度
1.0525 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
InChI key
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
应用
与 NaBH4 配合使用,这种路易斯酸可还原具有高对映选择性的前手性芳基烷基酮。[1][2]
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-0.0 °F
闪点(°C)
-17.78 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)