Merck
681881
Sigma-Aldrich
1-乙基-3-甲基-1H-吡唑-5-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2O2
CAS号:
分子量:
154.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
132-145 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
CCn1nc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-6(7(10)11)4-5(2)8-9/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)