Merck
11585
Sigma-Aldrich
4-氨基烟酸
≥97.0% (HPLC)
别名:
4-氨基吡啶-3-羧酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$113.00
$113.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$113.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O2
CAS号:
分子量:
138.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$113.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
solid
杂质
≤1.0% water
mp
307-312 °C
应用
peptide synthesis
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChI key
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
一般描述
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
应用
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)