Merck
679739
Sigma-Aldrich
5-碘-1-甲基咪唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5IN2
CAS号:
分子量:
208.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
105-109 °C
官能基
iodo
SMILES 字串
Cn1cncc1I
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)