Merck
702293
Sigma-Aldrich
5-溴-1H-吲唑
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$88.30
$88.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$88.30
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
CAS号:
分子量:
197.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$88.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
123-127 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)