Merck
666521
Sigma-Aldrich
2-溴-1H-咪唑
97%
别名:
2-溴咪唑
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$132.00
1 G
$244.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$132.00
1 G
$244.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3BrN2
CAS号:
分子量:
146.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
197-202 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)