Merck
672939
Sigma-Aldrich
S-叔丁基硫代氯甲酸酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CSCOCl
CAS号:
分子量:
152.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.4727
沸点
32 °C/5 mmHg
密度
0.967 g/mL at 25 °C
官能团
chloro
thioether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
InChI key
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
93.0 °F - closed cup
闪点(°C)
33.9 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)