Merck
672297
Sigma-Aldrich
(S)-N,N′-二甲基-1,1′-联萘二胺
≥99.0%
别名:
(S)-N,N′-二甲基-1,1′-联萘-2,2′-二胺, (S)-N,N′-二甲基-2,2′-二氨基-1,1′-联萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20N2
分子量:
312.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
光學純度
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNc1ccc2ccccc2c1-c3c(NC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14,23-24H,1-2H3
InChI 密鑰
PXDKDUXMEHPNCO-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3