Merck
671673
Sigma-Aldrich
4-(氯羰基)苯甲酸甲酯
≥95%
别名:
4-氯甲酰苯甲酸甲酯, 对苯二甲酸单甲酯酰氯, 甲基4-(氯甲酰)苯甲酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$120.00
5 G
$301.00
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$120.00
5 G
$301.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7ClO3
CAS号:
分子量:
198.60
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
表单
solid
官能团
acyl chloride
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
InChI key
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)