Merck
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(-)-2-氨基-1,2-二苯基乙醇
≥99.5% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$165.00
$165.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$165.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS号:
分子量:
213.28
Beilstein:
2806217
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$165.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥99.5% (HPLC)
旋光性
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
光学纯度
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
116-119 °C
官能团
amine
hydroxyl
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
InChI key
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)