Merck
667536
Sigma-Aldrich
1H-苯并三唑-1-羧酸甲酯
97%
别名:
1H-苯并三唑-1-甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7N3O2
CAS号:
分子量:
177.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
81-84 °C
SMILES字符串
COC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-11/h2-5H,1H3
InChI key
DLEZVOPJBSAAGW-UHFFFAOYSA-N
应用
New Benzotriazole Reagents
  • Reactant for synthesis of azolecarboxylic acid derivatives
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)