Merck
663123
Sigma-Aldrich
6-氟-1-茚酮
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7FO
CAS号:
分子量:
150.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
56-60 °C
SMILES字符串
Fc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
InChI key
LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)