Merck
F3207
Sigma-Aldrich
对氟苯乙酮
99%
别名:
1-(4-氟苯基)乙基-1-酮, 1-(4-氟苯基)乙酮, 1-乙酰-4-氟苯, 4-乙酰氟苯, 对氟苯甲基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
138.14
Beilstein:
386013
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter